Learn More
Sodium phosphate monobasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15691580 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para HPLC,≥99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Monobasic
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaH2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%