Learn More
Fosfato sódico, monohidrato monobásico, 98+ %, reactivo para ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924291
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Blanco
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal NaH2PO4·H2O
Información de solubilidad Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, monobasic monohydrate