Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de sodio, monobásico monohidrato, 99,5 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula lineal | NaH2PO4·H2O |
Índice Merck | 15,879 |
Información de solubilidad | Clear colorless |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Grado | Bioquímica |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium phosphate, monobasic monohydrate