Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. p-5390946
500 g, Frasco de polietileno, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Monobasic, Monohydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.04kg
Título del producto
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™ >