Learn More
Fosfato sódico, dodecahidrato tribásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 10101-89-0
Fórmula molecular Na3O412H2O
Peso molecular (g/mol) 380.13
Número MDL MFCD00149198
Clave InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
Nombre IUPAC trisodio; fosfato; dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Punto de fusión 75.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino o agujas
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal Na3PO4·12H2O
Índice Merck 15, 8792
Información de solubilidad Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.62
Densidad 1.6200g/mL