Learn More
Selenito de sodio, 44-46 % Se, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701481
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 10102-18-8 | Na2O3Se | 172.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-18-8
Fórmula molecular Na2O3Se
Peso molecular (g/mol) 172.94
Número MDL MFCD00003489
Clave InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nombre IUPAC disodio;selenito
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenite
Punto de fusión 350°C
Nombre de nota Anhydrous
Color De blanco a beige
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2SeO3
Índice Merck 15, 8802
Información de solubilidad Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.94
Porcentaje de pureza 44 to 46% Se
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium selenite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.