Learn More
Sodium Selenite Pentahydrate, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Selenite Pentahydrate |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | Na2SeO3 · 5H2O |
Número UN | 2630 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.01g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (RT) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium selenite pentahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H300 + H330-Mortal en caso de ingestión o inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.