Learn More
Solución de silicato de sodio, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15618370 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
3 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
CAS 1344-09-8
Fórmula molecular H10Na2O8Si
Peso molecular (g/mol) 212.14
Número MDL MFCD00003492
Clave InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
Nombre IUPAC disodio; dioxido(oxo)silano
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium silicate solution
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal Na2O(SiO2)x · xH2O
Número UN UN3266
Envase Poly bottle
Densidad 1.39g/mL at 25°C