Learn More
Solución de silicato de sodio, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15674090 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
3 L
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
CAS 1344-09-8
Fórmula molecular H10Na2O8Si
Peso molecular (g/mol) 212.14
Número MDL MFCD00003492
Clave InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
Nombre IUPAC disodio; dioxido(oxo)silano
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium silicate solution
Cantidad 3 L
Fórmula lineal Na2O(SiO2)x · xH2O
Número UN UN3266
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.39g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium silicate solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium silicate