Learn More
Solución de sodio para ICP 1 g/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco |
Nombres de analitos o componentes | Na |
Concentración | 1±0.002 g/L |
Tipo | Normas de espectrometría de masas |
Elemento | Na |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Cantidad | 250 mL |