Learn More
Estándar de sodio para ICP, 10 000 μ g/ml en 5 % HCl, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Na | 10 000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Sodium Standard |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
CAS | 7440-23-5, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Formula molecolare | Na |
Numero MDL | MFCD00085307 |
Tecnica | AA, ICP |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
InChI Key | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
Tipo | Certified Reference Material |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 10,000
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio