Learn More
Estándar de sodio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
79.70€ - 135.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Standard |
---|---|
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
CAS | 7440-23-5, 7732-18-5, 7697-37-2 |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Fórmula molecular | Na |
Includes: Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10192582
|
SPEX Certiprep
PLNA2-2Y |
125 ml |
79.70€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10427132
|
SPEX Certiprep
PLNA2-2X |
500 mL |
135.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Na | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
Especificaciones
Sodium Standard | |
7440-23-5, 7732-18-5, 7697-37-2 | |
Na | |
MFCD00085307 | |
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N | |
[Na] | |
sodio | |
5360545 | |
Assurance |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS. El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
AA, ICP | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
2 % HNO3 | |
22.99 | |
CHEBI:26708 |
Seguridad y manipulación
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
- 1000
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, Sodiumfrom Sodium carbonate
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio