Learn More
Sulfato sódico, ≥99,0 %, uso con reactivos, Honeywell™
Grado de reactivo,≥99,0 %
22.87€ - 203.83€
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Na2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 142.04 |
Número MDL | MFCD00003504 |
Clave InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
Nombre IUPAC | disodio; sulfato |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15698140
|
Honeywell Research Chemicals
S9627-500G |
500 g | Frasco de polietileno | N/A | |||||
15688140
|
Honeywell Research Chemicals
S9627-2.5KG |
2.5 kg | Poly bottle | N/A | |||||
15608150
|
Honeywell Research Chemicals
S9627-5KG |
5 kg | Fiber drum | N/A | |||||
15678140
|
Honeywell Research Chemicals
S9627-10KG |
10 kg | Fiber drum | N/A | |||||
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
disodio; sulfato |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Especificaciones
Sodium sulfate | |
7757-82-6 | |
Solid | |
Na2SO4 | |
NONH for all modes of transport | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; sulfato | |
24436 | |
142.04g/mol | |
Odorless |
884°C | |
Incolora | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99.0% | |
2.68g/mL at 25°C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-820-9