Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de sodio, 99 %, para bioquímica, anhidro
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
67.84€ - 230.15€
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12625127
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
447925000
500 g
67.84€
500 g
12652936
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
447920025
2.5 kg
230.15€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7757-82-6
142.04
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
disodio; sulfato
Na2O4S
MFCD00003504
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI:32149
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
>1700.0°C
884.0°C
99%
Na2SO4
15,8809
(10% in water) Clear colorless
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
142.04
CHEBI:32149
99%
Frasco de plástico
Sodium sulfate
7757-82-6
Na2O4S
MFCD00003504
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
disodio; sulfato
24436
142.04
Bioquímica
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9