Learn More
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Granular, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15632450 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
ACS Reagent, anhydrous, granular,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Forma física Granules
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Densidad 2.68g/mL at 25°C