Learn More
Sulfato de sodio decahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular Na2O410H2O
Peso molecular (g/mol) 322.2
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate decahydrate
Punto de fusión 884.0°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2SO4·10H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Nombre del producto
  • Sodium sulfate decahydrate