Learn More
Sulfato de sodio, Honeywell Código de producto.: 15676870
Sulfato de sodio, Honeywell
Código de producto. 15676870 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
5 kg, 5 Kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
paquete de 6
Código de producto. 15676870
Marca: Honeywell Research Chemicals 719625KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Purum p.a., anhydrous,≥99.0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal Na2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Densidad 2.68g/mL at 25°C
Título del producto
Sulfato de sodio, Honeywell >