Learn More
Sulfuro de sodio, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407940
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
In organic chemicals, dyes rayon, leather and paper, in hydrometallurgy of gold ore, sulfiding oxidized lead and copper ores, and as an analytical reagentSodium sulfide is used mainly in the pulp and paper industry in the Kraft process. It serves as an oxygen scavenger agent in water treatment. Other applications include ore flotation, oil recovery, making dyes and detergents. In the leather processing industry, it is utilized for liming operation as an unhairing agent. It is also used in the textile industry as a bleaching and desulfurizing agent and as a dechlorinating agent in chemical photography for toning black and white photographs as well as metals precipitant. It plays an important role as a sulfonation and sulfomethylation agent in the chemical industry and in the production of rubber chemicals, sulfur dyes and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1313-82-2
Fórmula molecular Na2S
Peso molecular (g/mol) 78.04
Número MDL MFCD00003498
Clave InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfide, anhydrous
Punto de fusión 950°C
Forma física Granular
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water. Decomposes in acid. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in etherSoluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Nombre IUPAC disodio;sulfanida
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.04
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Densidad 1.856 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium sulfide anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium sulphide