Learn More
Sodium Sulfide Hydrate, Honeywell™
Código de producto. p-7120830 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
for gravimetric analysis
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27610-45-3
Fórmula molecular Na2S
Peso molecular (g/mol) 78.04
Número MDL MFCD00149183
Clave InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfide Hydrate
Color Incolora
Cantidad 250 g
Número UN UN1849
Nombre IUPAC disodio;sulfanida;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.04g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza 59 to 65%
Envase Glass Bottle
Aspecto Flakes