Learn More
Sulfuro de sodio nonahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium sulfide nonahydrate |
Punto de fusión | 50.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Forma física | Trozos de cristales adherentes |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
Fórmula lineal | Na2S·9H2O |
Fieser | 01,1104; 11,492 |
Índice Merck | 15, 8810 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium sulfide nonahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.