Learn More
Sodium Sulfide Nonahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15691810 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-84-4
Fórmula molecular H18Na2O9S
Peso molecular (g/mol) 240.17
Número MDL MFCD00149184
Clave InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfide Nonahydrate
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 3 kg
Fórmula lineal Na2S·9H2O
Número UN 1849
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS