Learn More
Sodium Sulfite, ≥98.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120831 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
ACS Reagent,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
Punto de fusión 600°C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2SO3
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water, 126g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder or Crystals
Densidad 2.6g/cm3