Learn More
Sulfito de sodio anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073565 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL 3503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 500°C
Color Blanco
pH 8.5 to 10
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo