Learn More
Sodium Sulfite, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072033 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 4
Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., anhydrous, 98-100.0% (iodometric)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-83-7
Fórmula molecular Na2O3S
Peso molecular (g/mol) 126.037
Número MDL MFCD00003503
Clave InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nombre IUPAC disodio;sulfito
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfite
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Forma física Anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2SO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.04g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100% (iodometric)
Grado Puriss. P.a.
Título del producto
Sodium Sulfite, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >