Learn More
Tetraborato de sodio decahidrato, +99,5 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286843
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular B4Na2O7·10H2O
Peso molecular (g/mol) 381.36
Número MDL MFCD00149193
Sinónimo Borax, Sodium borate decahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Punto de fusión 75.0°C
Color Blanco
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Fórmula lineal Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Índice Merck 15, 8726
Información de solubilidad Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.36
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico