Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium tetraborate decahydrate |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | Na2B4O7 · 10H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.37g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Densidad | 1.73g/mL at 25°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium tetraborate decahydrate
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.