Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15688150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Número MDL MFCD00149193
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na2B4O7 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.