Learn More
Tiocianato de sodio, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735381 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Punto de fusión 287.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino o cristales y trozos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaSCN
Fieser 01,1105
Índice Merck 15, 9480
Información de solubilidad Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS