Learn More
Tiosulfato sódico, Honeywell
Código de producto. 15632050 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2S2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™