Learn More
Tiosulfato sódico, Honeywell
Código de producto. 15642050 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na2S2O3
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™