Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10135163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
10 kg, Tambor de plástico, 10 KG
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
2.50 Kg
Reactivo de reducción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción para análisis
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular Na2O3S2·5H2O
Peso molecular (g/mol) 248.18
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48.5°C
Color Blanco
pH 6 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 101% (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 15, 8821
Información de solubilidad Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.72
Información de descomposición >45°C
Densidad 1.7200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0472615 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2025 Catalog Number202850025,202850100,202850010
Número de loteA0468303 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number202850025,202850100,202850010
Número de loteA0459778 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2024 Catalog Number202850025,202850100,202850010
Número de loteA0457449 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/11/2023 Catalog Number202850025,202850100,202850010
Número de loteA0455214 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number202850025,202850100,202850010
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tiosulfato de sodio pentahidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >