Learn More
Tiosulfato de sodio pentahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023900
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
CAS: 10102-17-7 | H10Na2O8S2 | 248.172 g/mol
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as an analytical reagent in laboratories. It is used in photographic processing and in gold extraction. Its alkylated derivative S-alkylthiosulfonates are called Bunte salts. It is involved in the preparation of thioglycolic acid. Furthermore, it is used to dechlorinate tap water, for removing free bromine from solution and to check pH of bleach solutions with liquid indicators. Other used include tanning of leather, as an active component in hand warmers, in chemical heating pads and as an anionic surfactant to aid in dispersion of pharmaceutical preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiosulfato de sodio pentahidrato se utiliza como reactivo analítico en laboratorios. Se utiliza en el revelado fotográfico y en la extracción de oro. Sus derivados alquilados S-alquiltiosulfonatos se denominan sales de Bunte. Participa en la preparación del ácido tioglicólico. Además, se utiliza para desclorar el agua del grifo, para eliminar el bromo libre de la solución y para comprobar el pH de las soluciones blanqueantes con indicadores líquidos. Otros usos incluyen el curtido de cuero, como un componente activo en calentadores de manos, en almohadillas térmicas químicas y como surfactante aniónico para ayudar a la dispersión en los preparados farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con nitrato de sodio, ácidos, agentes oxidantes fuertes, yoduros, sales de plata, sales de mercurio y plomo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C (in -5H2O)
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Punto de fusión 48°C
pH 6.5 to 8.0
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2S2O3·5H2O
Índice Merck 14,8694
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.17 (158.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 1.69