Learn More
Sodium thiosulfate pentahydrate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15622050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate pentahydrate
Nombre de nota ACS Reagent, ≥99.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2S2O3 · 5H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.73 g/cm3