Learn More
Tiosulfato de sodio, pentahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073570 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 Kg
5 KG
500 GR
H10Na2O8S2, número de CAS-10102-17-7, ametox, anticloro, ccris 3952, tiosulfato de sodio pentahidrato, tiosulfato de sodio pentahidrato, tiosulfato de sodio pentahidrato, tiosulfato de sodio, pentahidrato, ácido tiosulfúrico, sal de disodio, sal de disodio, pentahidrato, tinver, unii-hx1032v43m, 500 g, CHEBI:32150, blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL 149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 48.5°C
Color Blanco
pH 6.0 to 8.4
Forma física Maciza
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo