Learn More
Pentahidrato de tiosulfato sódico, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de los EE. UU., 99-101 %,
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-17-7
Fórmula molecular H10Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 248.172
Número MDL MFCD00149186
Clave InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Cantidad 4 x 5 kg
Fórmula lineal Na2S2O3 · 5H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Porcentaje de pureza 99 to 101%
Grado puriss.