Learn More
Solución de tiosulfato de sodio 0,1 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073197 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 l
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Botella de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
10 LT
2.50 LT
5 LT
Solución de tiosulfato sódico 0,5 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nombre IUPAC sulfanidesulfonato de pentahidrato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Envase Botella de plástico HDPE