Learn More
Solución de tiosulfato sódico, volumétrico, react. farmacopea europea, 0,1 M de Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15604880 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Volumétrico, react. farmacopea europea, 0,1 M de Na2S2O3 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate solution
Nombre de nota Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Na2S2O3 (0.1N)
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, ≤5.0000%
Cantidad 6 x 1 L
Fórmula lineal Na2S2O3
Nombre IUPAC disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Grado Reactivo Farmacopea farmacopea
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M Na2S2O3 (0.1N)
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.0 g/cm3