Learn More
Solución de tiosulfato sódico, volumétrico, react. farmacopea europea, 0,1 M de Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072164 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
paquete de 6
Volumétrico, react. farmacopea europea, 0,1 M de Na2S2O3 (0,1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tiosulfato sódico, tiosulfato de disodio, tiosulfato de sodio, anhidro, hipo, cloro, Control de cloro, ácido tiosulfúrico, sal de disodio, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material solución de tiosulfato de sodio
Cantidad 1 l
Fórmula lineal Na2S2O3
Número UN NONH para todos los modos de transporte
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11 g/mol