Learn More
Tiosulfato sódico 0,1 M (0,1 N) solución volumétrica analítica (AVL), Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
- Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
- Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
- La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
- Certificado por el método de prueba acreditado por la ISO 17025 de Reagecon (ref. INAB: 264T).
- Certificado con una especificación del ± 0,1 %
- El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
- Se puede utilizar para titulaciones manuales o automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de cualquiera de las distintas propiedades.
- Las valoraciones de oxidación/reducción dependen de los cambios en el potencial eléctrico del sistema de reducción de oxidación y siempre implican una reacción entre un par oxidante y reductor.
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Accuracy ± 0.01% |
Envase | Frasco de HDPE GL45 |
Forma física | Líquido |
Concentración | 0.1 M |
Técnica | Valoración |
Cantidad | 1 L |