Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Empty Racks for use with SoftFit-L Reload Inserts and Reload System Towers
Thermo Scientific™ART SoftFit-L™ empty racks, when used in conjunction with SoftFit-L reload towers and inserts, offer an environmentally friendly packaging option with less plastic waste than traditional racks. Compatible with ART SoftFit-L reload inserts and reload towers.
Marca: Thermo Scientific™ 3706-ER
19.89 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24081" para aplicar la oferta.
Descripción
Las gradillas vacías ART SoftFit L™ de Thermo Scientific™, en combinación con las torres de recarga e insertos SoftFit-L, ofrecen una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente con menos residuos de plástico que las gradillas tradicionales.Compatible con insertos de recarga y torres de recarga ART SoftFit-L.
Especificaciones
1000 μL | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Rack con bisagras | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
Gradilla SoftFit L | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
8 Racks/Caja, 4 Paq./Cs | |
ART™ SoftFit L™ |