Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta SoftFit-L™ en gradillas con bisagras
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta.
56.31€ - 90.80€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Rack con bisagras |
Estilo de punta | Universal |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11393393
![]() |
Thermo Scientific™
3721-HR |
20 μL | Estéril |
90.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11535494
![]() |
Thermo Scientific™
3751-HR |
200 μL | Estéril |
78.50€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11525494
![]() |
Thermo Scientific™
3781-HR |
1000 μL | Estéril |
78.78€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12328532
![]() |
Thermo Scientific™
3782-HR |
1000 μL | No estéril |
56.31€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11585464
![]() |
Thermo Scientific™
3752-HR |
200 μL | No estéril |
60.80€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11545474
![]() |
Thermo Scientific™
3732-HR |
300 μl | No estéril |
61.50€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11333403
![]() |
Thermo Scientific™
3731-HR |
300 μl | Estéril |
81.85€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12318502
![]() |
Thermo Scientific™
3722-HR |
20 μL | No estéril |
61.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12378512
![]() |
Thermo Scientific™
3742-HR |
1200 μL | No estéril |
57.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11565494
![]() |
Thermo Scientific™
3741-HR |
1200 μL | Estéril |
76.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- La gradilla con bisagras permite acceder fácilmente a las puntas con una sola mano
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
Sin filtro | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
SoftFit L |
Natural | |
Rack con bisagras | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |