Learn More
Julabo™ Válvula de solenoide de refrigeración del agua
457.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10207602
|
Julabo™
8980703 |
Para agua de refrigeración, adecuado para baño de circulación calefactado HL-4, SL-12, SL-26, SL-6 |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11904748
|
Julabo™
8980704 |
Para agua de refrigeración, adecuada para baño de circulación de alta temperatura HT30-M1, HT60-M2, HT60-M3 |
457.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Válvula de solenoide |