Learn More
3M™ Gafas de seguridad Solus™ serie 1000
Click to view available options
Tipo de producto:
Gafas de seguridad
Kit de gafas de seguridad
Color de marco:
Azul, negro
Verde, negro
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Ámbar
Descripción
- Elegante y moderna montura delgada con componentes suaves en las sienes acentuados en color
- Lente de policarbonato sólida para mayor resistencia a impactos
- El revestimiento antivaho 3M™ Scotchgard™ ofrece unas propiedades antivaho y antiarañazos superiores
- Ligeras con amortiguación suave en el puente nasal
- Acolchado interior en las sienes para ofrecer mayor comodidad y estabilidad cuando se utilizan
- Cumple los requisitos de marcado de K&N de la norma EN 166
- Marcado de la montura: 3M EN166 FT CE
Compliance
Meets ANSI Z87.1+ 2015 and CSA Z94.3 standards.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI Z87.1-2015, CSA Z94.3 |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tinción de lente | Ámbar |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, elaboración de alimentos y bebidas, fabricación general, producción metalúrgica, mantenimiento militar, reparación y servicio (MRO), petróleo y gas, metales primarios y transporte |
Color de marco | Azul, negro |
Modelo | S1103SGAF |
Estilo de patillas | Extraíble |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |