Learn More
3M™ Gafas de seguridad Solus™
Click to view available options
Tinción de lente:
Azul, Espejo
Bronce
Interiores/exteriores, Espejo
Rojo, Espejo
Transparente
Ámbar
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistente a los arañazos
Resistente a los arañazos
Descripción
- La curva de la lente se ha calculado para optimizar el ajuste, el campo de visión y la cobertura de los ojos
- Gafas extremadamente elegantes y ligeras
- Acolchado interior blando de la varilla, lo que lleva a una mayor comodidad
- Se suministran con una bolsa de almacenamiento de microfibra para una mayor limpieza y protección
- Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Plata, azul |
Incluye | Bolsa de almacenamiento de microfibra |
Lens Material | Policarbonato |