Learn More
Fisherbrand™ Solutions A+ Guantes de látex con aloe
Ayudan a evitar que la piel de las manos se seque y agriete. Los guantes de látex Ansell™ Solutions A+ Aloe combinan protección y comodidad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 QMS, guía de biocompatibilidad de la FDA, supera la prueba de penetración vírica (ASTM F1671), con aprobación 510K |
---|---|
Color | Natural |
Hand | Ambidiestro |
Material | Látex |
En polvo | sin polvo |
Descripción
Los guantes de látex proporcionan una barrera de protección y contienen aloe vera suavizante para ayudar a evitar que la piel se seque o agriete. Texturizados para proporcionar un agarre excelente. Sin polvo. EN 374:2003 (AQL 1.5).- PPE de categoría III
- Desechables
- Revestimiento de aloe vera que evita que se seque y agriete la piel
- Ideal para uso prolongado
- Superficie texturizada que ofrece una buena sujeción
- Látex
Especificaciones
ISO 9001 QMS, guía de biocompatibilidad de la FDA, supera la prueba de penetración vírica (ASTM F1671), con aprobación 510K | |
Ambidiestro | |
sin polvo | |
5,5 mil | |
Con reborde enrollado | |
240 mm |
Natural | |
Látex | |
No estéril | |
Ideal para los trabajadores que deben cambiarse los guantes con frecuencia | |
18 MPa |