Learn More
Fisherbrand™ Guantes de nitrilo Solutions Aloe Sense
Cuenta con una superficie texturizada para condiciones de trabajo secas y mojadas. Guantes de nitrilo Solutions Aloe Sense Fisherbrand™ con revestimiento de aloe vera en la superficie interior para evitar que la piel de las manos se seque o agriete.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 QMS, guía de biocompatibilidad de la FDA, con aprobación 510K |
---|---|
Coating Material | Aloe vera |
Color | Azul, Verde |
Desechables | Single-use |
Hand | Ambidiestro |
Descripción
Estos guantes presentan una superficie texturizada para proporcionar un agarre ideal en condiciones de trabajo secas y mojadas. El revestimiento de aloe vera en la superficie interior evita que se seque o agriete la piel de las manos y hace que estos guantes sean la opción ideal para un uso prolongado. Puño con reborde. Verde menta para facilitar la identificación.- Categoría PPE III
- El revestimiento de aloe vera evita que las manos se sequen y agrieten
- Ideales para un uso prolongado
- La superficie texturizada proporciona un buen agarre
- Verde menta
- Puño con reborde
- Desechables
- Nitrilo
Especificaciones
ISO 9001 QMS, guía de biocompatibilidad de la FDA, con aprobación 510K | |
Azul, Verde | |
Ambidiestro | |
sin polvo | |
3 mil | |
100/paq. | |
240 mm |
Aloe vera | |
Single-use | |
Nitrilo | |
No estéril | |
Con reborde enrollado | |
20 MPa |