Learn More
Cytiva Medios de cromatografía SOURCE™ 30S
Intercambiador de cationes químicamente estable para purificación de alta resolución de proteínas, péptidos y oligonucleótidos
Marca: Cytiva 17-1273-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tamaño de partícula medio: 30 μm
- Ligando: grupo sulfonato
- Matriz: Poliestireno/divinilbenceno
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 13
- Disponible en frasco de 50 ml
Especificaciones
50 ml | |
Para purificación con pulido de alta resolución de proteínas, péptidos y oligonucleótidos | |
Medios de cromatografía Source 30 S | |
30 μm | |
10 cm | |
Poliestireno/divinilbenceno | |
Etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio |
Estable en tampones de intercambio iónico comunes | |
De 4 °C a 30 °C | |
2000 cm/Hoμr | |
3,93 in | |
1000 kPa | |
De 2 a 13 | |
Grupo sulfonato |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SOURCE 30S, 50 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol