Learn More
H-B Instrument™ Termómetros electrónicos calibrados SP Scienceware™ con sonda de acero inoxidable:-50°/+200 °C
Controle la temperatura de productos farmacéuticos, vacunas, productos químicos, sangre y productos sanguíneos, productos alimenticios y mucho más con estos termómetros digitales de alta precisión con sondas de resistencia química
73.80€
Especificaciones
Puntos de calibración | 0°, 100 °C |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. |
Para utilizar con (aplicación) | Calibración y verificación de la temperatura; se utiliza cuando se necesitan sondas resistentes a productos químicos |
Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
Tipo de sonda | Acero inoxidable |
Requires: Pila AAA
Código de producto | Marca | Longitud de la sonda (métrico) | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la sonda (métrico) | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17570926
|
H-B Instrument™
B60900-0400 |
125 mm | 1.5 m |
73.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Longitud de sonda de 12,4 cm (4,9 pulg) con acabado de revestimiento
- Las características disponibles incluyen un registro de 10 acontecimientos, lecturas de temperatura mín./máx. y alarmas
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
- Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST; individually serialized
Especificaciones
0°, 100 °C | |
Calibración y verificación de la temperatura; se utiliza cuando se necesitan sondas resistentes a productos químicos | |
Acero inoxidable | |
200 °C | |
De -50 °C a +200 °C |
Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. | |
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) | |
0,1 °C/°F | |
-50°C | |
Sí |