Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de centrífuga flotantes SP Scienceware™
La gradilla flotante de estilo abierto permite que los tubos estén en contacto máximo con el agua, así como una mejor circulación del baño de agua alrededor de los tubos, lo que permite un control de temperatura superior de las muestras.
Marca: Bel Art™ F18845-0050
31.33 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los tubos se mantienen de forma segura en la gradilla para garantizar que los tubos no emerjan ni floten; mientras que al presionar las patas de la gradilla sobre el banco de trabajo, se elevarán los tubos y estos se podrán retirar fácilmente
- Fabricada con resistente plástico de polipropileno blanco resistente a la corrosión
- Las asas finales permiten un fácil transporte y apilamiento
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Gradillas para tubos de centrífuga flotantes | |
8 x 3 | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Rectangular | |
No | |
Tubos de centrífuga de 5 ml (diámetro de 13 a 16 mm) | |
27 cm | |
7,9 cm | |
5,4 cm | |
16 mm |
Gradillas para tubos de centrífuga flotantes | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (13 a 16 mm), Tubos (5 ml) | |
24 | |
None | |
No estéril | |
27 x 7,9 x 5,4cm (10,6 x 3,1 x 2,1 pulg) | |
10,6 in | |
3,1 in | |
2,1 in |