Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo de alta resistencia SP Scienceware™
Estas gradillas para tubos de ensayo de alta resistencia de 3niveles disponen de asas en las placas terminales para facilitar el transporte
42.15€ - 51.14€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Translúcido |
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangular |
Código de producto | Marca | Posiciones | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10728151
|
Bel Art™
F18856-0000 |
50 | Tubos (13 a 16 mm) | 5 x 10 |
44.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10222101
|
Bel Art™
F18858-0000 |
18 | Tubos (20 a 25 mm) | 3 x 6 | N/A | ||||
10149920
|
Bel Art™
F18855-0000 |
72 | Tubos (10 a 13 mm) | 6 x 12 |
51.14€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10363651
|
Bel Art™
F18859-0000 |
15 | Tubos (25 a 30 mm) | 3 x 5 |
46.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Apilable, compacto y esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F) para una mayor durabilidad en el laboratorio
- Las placas terminales incluyen asas para facilitar el transporte
- El nivel de base tiene pocillos redondeados con orificios de drenaje; mientras que el superior, filas con letras y numeradas
- Disponibles en diferentes tamaños
- 21.3 x 11 cm (8.3 x 4.3 pulg)
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Translúcido | |
Rectangular | |
No | |
21,3 cm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
3 niveles | |
No estéril | |
11 cm |